Přeskočit na
SML3461
Exatecan mesylate
≥98% (HPLC), topoisomerase-I inhibitor, powder
Synonyma:
(1S,9S)-9-Ethyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1H,12H-benzo[de]pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-1-amine methanesulfonate, DX8951f
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H22FN3O4· CH3SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
531.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Exatecan mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N2C(C3=NC4=CC(F)=C(C(CC[C@@H]5N)=C4C5=C3C2)C)=CC6=C1COC([C@@]6(CC)O)=O.OS(=O)(C)=O
InChI
1S/C24H22FN3O4.CH4O3S/c1-3-24(31)14-6-18-21-12(8-28(18)22(29)13(14)9-32-23(24)30)19-16(26)5-4-11-10(2)15(25)7-17(27-21)20(11)19;1-5(2,3)4/h6-7,16,31H,3-5,8-9,26H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t16-,24-;/m0./s1
InChI key
BICYDYDJHSBMFS-GRGFAMGGSA-N
Biochem/physiol Actions
Exatecan mesylate is a water soluble camptothecin (CPT) analog that exhibits a stronger topoisomerase-I inhibitory and antitumor activities and is highly effective against P-glycoprotein (P-gp) mediated multi-drug resistant cells. Several of the exatecan derivative based antibody-drug and peptide-drug conjugate payloads display high therapeutic indices universally across solid tumors.
Water soluble camptothecin (CPT) analog that exhibits a stronger topoisomerase-I inhibitory and antitumor activities
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C9911SML3707K3761
KT 5720 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
K3761
KT 5720
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
methanol: 5 mg/mL
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)