Key Documents
69983
Supelco
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
analytical standard
About This Item
Lineární vzorec:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.32
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
77-80 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
InChI key
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)