Přejít k obsahu
413437
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate
99%
Synonyma:
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H17N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI key
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate is an organic compound that belongs to the class of acrylate monomers. It is commonly used as a UV absorber or stabilizer in polymers, coatings, adhesives, intraocular lenses, and other materials to protect them from the harmful effects of UV radiation.
Application
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate can be used:
  • To prepare a polymer material by copolymerization with 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophenone (HABP). The synthesized polymer can be applied to cotton fabric for UV protection.
  • In the preparation of ultraviolet (UV) protective textiles. It is grafted onto the fabric via polymerization to create a UV-protective coating.
  • As a monomer in synthesizing fluoroalkyl end-capped oligomers with good surface-active properties.
  • It is also used as a UV absorber (UVAs) in intraocular lenses.
Still not finding the right product?
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)