Key Documents
69027
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
analytical standard
Synonyma:
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Lineární vzorec:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
426.67
Beilstein/REAXYS Number:
1806504
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)