Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 240,00 Kč |
25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 470,00 Kč |
O této položce
2 240,00 Kč
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
form
liquid
refractive index
n
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description Selectophore™, ≥97.0% | description technical grade, 90% | description ≥97.0% (GC) | description analytical standard |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 90% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| bp 212 °C/1 mmHg (lit.) | bp 212 °C/1 mmHg (lit.) | bp 212 °C/1 mmHg (lit.) | bp 212 °C/1 mmHg (lit.) |
| density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
awg
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?