Key Documents
575652-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Synonyma:
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
material
polypropylene
packaging
pk of 50
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
well volume
1 mL
application(s)
food and beverages
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.