Přeskočit na
CLS3367
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Synonyma:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 020,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene , round bottom clear , round wells
Size:
96 wells
6 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene , round bottom clear , round wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3367
packaging
pkg of Individually wrapped
size
96 wells
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
non-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS3896CLS3897CLS3898
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polystyrene , round wells, round bottom clear
material
V-bottom clear , polystyrene , round wells
material
V-bottom clear , polystyrene , round wells
material
V-bottom clear , clear bottom, polystyrene
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
packaging
pkg of Individually wrapped
packaging
pkg of Individually wrapped
packaging
bag of 25
packaging
bag of 25
color
clear
color
clear
color
-
color
clear
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)