Merck
575653-U
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
Synonyma:
SPE 96-Well Collection Plate, 2mL, pk 50
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115854
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
Quality Segment
packaging
pk of 50
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
well volume
2 mL
application(s)
food and beverages
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)