Merck
854986
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
General description
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Application
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)