568422-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Doporučené produkty
product name
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
3.5% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
100 m2/g
surface coverage
4.5 μmol/m2
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C5 (pentyl) phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
Application
antibody
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.