G001732
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 0-16 Min. Window
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA acetonitrile; [B] (50:50), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate (568422-U)
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.