G001729
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 28-38 Min. Window
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Application
analytical column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.