56730-U
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.020 in.
About This Item
Doporučené produkty
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.020 in.
color
yellow band
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)