56738
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Synonyma:
0.040IN ID SS TUBING, 1/16IN OD, 10CM
About This Item
Doporučené produkty
material
none band
L × O.D. × I.D.
10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)