Merck
1.51236
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115720
NACRES:
SB.52
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
Analysis Note
visual control: passes test
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
151236000104022536234519