50809-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Ascentis®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
3 cm × 2.1 mm
surface area
120 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
2 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Související kategorie
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)