507628
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)