Hlavní dokumenty
507768
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
white silicone septa
feature
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 8-ST14
parameter
250 °C max. temp.
diam.
8 mm
compatibility
for use with 2 mL vial - standard opening
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)