Přeskočit na
23207
Space Saver storage racks
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Synonyma:
POLY RACK FOR CHROM.VIALS 5/CS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 800,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
3 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
red polypropylene rack
description
vial size: 2 mL
feature
positions 50 vials per rack
packaging
pkg of 5 ea
rack L × W × H
192 mm × 100 mm × 23 mm
well opening
12.5 mm
compatibility
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
General description
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23202HS23229BCLS8508
Cryogenic Vial Rack to hold, 50 vials per rack, blue
HS23229B
Cryogenic Vial Rack
description
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
description
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
description
to hold, 50 vials per rack, blue
description
empty storage rack w/ lids, for 96 screw capped or thermoplastic elastomers (TPE) capped storage tubes, 5 racks/pack, 2 packs/case, 10 racks/case
feature
positions 50 vials per rack
feature
positions 90 (vials per rack)
feature
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
feature
Holds 96 x 1.3 mL tubes
material
red polypropylene rack
material
red polypropylene rack
material
polycarbonate , blue
material
polypropylene
compatibility
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
compatibility
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
compatibility
-
compatibility
-
description
vial size: 2 mL
description
vial size: 7 mL
description
-
description
-
rack L × W × H
192 mm × 100 mm × 23 mm
rack L × W × H
320 mm × 170 mm × 30 mm
rack L × W × H
-
rack L × W × H
-
well opening
12.5 mm
well opening
17.1 mm
well opening
-
well opening
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Space Saver storage racks
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)