27356
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/silicone
white silicone body
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
diam. × thickness
11 mm × 0.075 in.
compatibility
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)