500976
Vinyl chloride solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
General description
Vinyl chloride, is a regulated and carcinogenic compound, belonging to the class of organochlorides. It is an industrially important chemical, used as a monomer in the production of polyvinyl chloride (PVC), which finds a variety of applications in food wrapping films, raincoats, electric insulation, pipes and bottles, plastic containers, etc.
Application
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
11.0 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)