Hlavní dokumenty
615056
Sigma-Aldrich
Vinyl chloride-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyma:
Chloroethylene-d3
About This Item
Lineární vzorec:
D2C=CDCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)