24218-U
SPB®-Octyl Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonyma:
GC column, SPB-Octyl, C8
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
Quality Level
agency
EPA 1668
suitable for EPA 1613
parameter
-60-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
application(s)
environmental
food and beverages
column type
capillary non-polar
General description
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.