24160-U
Petrocol® DH Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Synonyma:
F.S.CAP.Petrocol® DH 100M .50UM.25MM (48872)
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
ASTM® D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
125
df
0.50 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
100 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
petroleum
column type
capillary non-polar
General description
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) Using Gas Chromatography (GC)
Související obsah
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.