24133-U
Petrocol® DH 50.2 Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm
Synonyma:
FS CAP Petrocol® DH 50.2 50M .20MM .50UM(47300)
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
ASTM® D5134,D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
100
df
0.50 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
50 m × 0.20 mm
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
petroleum
column type
capillary non-polar
Související kategorie
General description
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.