Přejít k obsahu
28089-U
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonyma:
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41115710
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
fused silica
Quality Segment
agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270, meets requirements for USP G27 and G36
analyte chemical class(es)
PCBs, steroids
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal), -60-350 °C temperature (programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase, Equity 5
application(s)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary non-polar
General description
Application: This popular column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. The low phenyl content provides thermal stability compared to 100% poly(dimethyl siloxane) columns.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Equity-5 Capillary GC Column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)