22049-U
Swagelok® Back Ferrule
Swagelok® 104-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Synonyma:
Swagelok® 104-1,SS BACK FERRULE 1/16" PK2
About This Item
Doporučené produkty
material
stainless steel
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Swagelok® 104-1
fitting
1/16 in. Swagelok
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)