Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
About This Item
Doporučené produkty
sterility
non-sterile
feature
electronic: no
single-channel
packaging
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
manufacturer/tradename
Nichiryo SG-S
availability
not available in (Not available in France)
maximum volume
0.6 mL
Související kategorie
General description
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)