Z680052
MyBlock™ mini dry bath block
to hold, 15 X 1.5 mL or 2.0 mL conical bottom tubes
Synonyma:
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
NC.21
Doporučené produkty
feature
to hold 15 X 1.5 mL or 2.0 mL conical bottom tubes
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH100-1520
Související kategorie
General description
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Legal Information
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)