Hlavní dokumenty
Z694657
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
About This Item
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.22
material
(polycaprolactone (PCL))
sterility
sterile
feature
~ 300 μm spacing
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303006-BR
fiber diam.
~300 μm
binding type
non-treated surface
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3