Merck
900288
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Synonyma:
PCL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(C6H10O2)nCH3
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
chunks or granules (chips)
Quality Segment
viscosity
2.2 dL/g
transition temp
Tm 56-61 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)