Přejít k obsahu
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
Synonyma:
3D, 3D Cell Culture, 3D Biotek PCL303024-BR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Pore size:
300 μm (Fiber spacing)
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303024-BR
fiber diam.
~300 μm
pore size
300 μm (Fiber spacing)
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)