SML3568
C26-A6
≥98% (HPLC)
Synonyma:
5-chloro-2-methoxy-N-(2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1=CC=CN2N=C(C)N=C12)(C3=CC(Cl)=CC=C3OC)=O
InChI key
HLRMNXITZQAUIH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)