Hlavní dokumenty
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
Synonyma:
Myristic acid, Tetradecanoic acid
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)12COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-875-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
transition temp
flash point >165 °C
solubility
1.07 mg/L
density
0.8622 g/cm3 at 54 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 7
1 of 7