R6258
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
About This Item
Doporučené produkty
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
4.8 cm
size
2,000 mL
Související kategorie
General description
Supplied complete with all fittings necessary for connection to threaded columns. The top has 1/4 -28 fitting.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)