P7457
Carboxy-terminal FLAG-BAP™ Fusion Protein
About This Item
Doporučené produkty
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Protokoly
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Související obsah
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniky čištění proteinů, činidla a protokoly pro čištění rekombinantních proteinů pomocí metod zahrnujících iontovou výměnu, vylučování velikosti a afinitní chromatografii.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Technologie exprese proteinů pro různé expresní systémy podporující výzkum, terapii a výrobu vakcín.