P5975
Amino-terminal Met-FLAG-BAP™ Fusion Protein
About This Item
Doporučené produkty
mol wt
~49 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Související obsah
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniky čištění proteinů, činidla a protokoly pro čištění rekombinantních proteinů pomocí metod zahrnujících iontovou výměnu, vylučování velikosti a afinitní chromatografii.