A4596
ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel
Synonyma:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Doporučené produkty
conjugate
agarose conjugate
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
form
suspension
isotype
IgG12b
capacity
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
storage temp.
−20°C
General description
Specificity
N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Application
Affinity gel is for calcium mediated purification of N-terminal FLAG fusion proteins.
immunoprecipitation (IP): suitable
Elution - FLAG peptide, Glycine, pH 3.5 EDTA
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Features and Benefits
- Typically purify fusion proteins from crude lysates to single band purity in just one chromatography step.
- Fusion protein may be eluted from affinity resin by mild elution with EDTA.
- A solution of FLAG peptide can be used for gentle, non-denaturing elution of FLAG fusion proteins.
Physical form
Other Notes
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniky čištění proteinů, činidla a protokoly pro čištění rekombinantních proteinů pomocí metod zahrnujících iontovou výměnu, vylučování velikosti a afinitní chromatografii.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Technologie exprese proteinů pro různé expresní systémy podporující výzkum, terapii a výrobu vakcín.