P5744
Phosphatase substrate
powder
Synonyma:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Phosphatase substrate, 40 mg capsules
Quality Level
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.