Product S0942 and 487666 are not identical. While both are pNPP tablets used for the same type of assays, they differ in form and molecular weight. Product S0942 is a disodium salt hexahydrate with a molecular weight of 371.14, whereas 487666 is pNPP but not the disodium salt hexahydrate, with a molecular weight of 217.07. Both tablets are stated to be 5mg tablets of pNPP and are produced by different divisions of the company.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 tabs | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 570,00 Kč |
50 tabs | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 790,00 Kč |
200 tabs | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 410,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.14
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
2 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Phosphatase substrate, 5 mg tablets
Quality Segment
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatase
Application
Chromogenic substrate for use with alkaline and acid phosphatase ELISA procedures. Produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The pNPP reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet (round) | form powder | form tablet | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase substrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Is product 487666 equivalent to Product S0942?