P3277
Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Synonyma:
4-Pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16+/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1
InChI key
PPELYUTTZHLIAZ-CDUDAXDSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)