Přeskočit na
P0130
Progesterone
≥99% (HPLC), powder, maturation of the uterine endothelium inducer
Synonyma:
4-Pregnene-3,20-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 780,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-350-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
Assay:
≥99%
Form:
powder
2 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Progesterone, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
128-132 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
originator
Abbott
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Biochem/physiol Actions
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P3972P878346665
Progesterone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46665
Progesterone
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
≥99%
assay
99.5% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
absolute ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
originator
Abbott
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)