92949
Trace Metal Mix A5 with Co
suitable for microbiology, Sterile supplement recommended for the culture and maintenance of Cyanobacteria
Synonyma:
Trace Elements solution
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
life science and biopharma
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
cyanobacteria
General description
Application
Components
H3BO3 2860 mg
MnCl2 · 4H2O 1810 mg
ZnSO4 · 7H2O 222 mg
Na2MoO4 · 2H2O 390 mg
CuSO4 · 5H2O 79 mg
Co(NO3)2·6H2O 49 mg
add 1 mL to 1000 mL BG11 Broth (Cat. No.73816)
related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?