FLSAR
Somatic cell ATP releasing reagent
for ATP determination
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
usage
sufficient for ~1000 assays
packaging
vial of 10 mL concentrate
storage temp.
−20°C
Application
- for the measurement of adenosine triphosphate (ATP) in tissues and cultured cells
- to measure ATP content in oocytes
- to lyse the cells to measure ATP and adenosine diphosphate (ADP) content
Reconstitution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)