E1521
Ethylenediamine
BioXtra
Synonyma:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
>99%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?