Přejít k obsahu
361311
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Synonyma:
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, GDCA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H42NO5 · Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
471.61
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
RTECS - MB9670000
assay
≥96% (TLC)
form
solid
mol wt
micellar wt 900
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
2
color
white
pKa 
4.8
CMC
2.1 mM
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na].N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
General description
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Ionic detergent with a CMC of 2.1 mM and a micellar weight of 900. Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Other Notes
Kwo, P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, G613.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)