Merck
G7132
Sodium glycocholate hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyma:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide sodium salt, Glycocholic acid sodium salt hydrate, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt, N-Cholylglycine sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C26H42NO6Na · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
487.60 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-730-9
Beilstein/REAXYS Number:
3854517
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mol wt
micellar avg mol wt 900(lit.)
aggregation number
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
General description
Sodium glycocholate hydrate is a conjugated bile salt and an ionic biologic detergent.
Application
Sodium glycocholate hydrate has been used in a study to assess serum total bile acids via a fluorimetric and enzymatic method. It has also been used in a study to investigate its effect on micelle formation and solubilization of testosterone.
Biochem/physiol Actions
Bile Salt
Preparation Note
This product is synthetically prepared from naturally occuring cholic acid (Product No. C1129).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)