C6072
Cholesteryl palmitate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonyma:
5-Cholestene 3-palmitate
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
mp
74-77 °C (lit.)
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1
InChI key
BBJQPKLGPMQWBU-JADYGXMDSA-N
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.