Merck
C9253
Cholesteryl oleate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonyma:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-oleate, 5-Cholesten-3β-ol 3-oleate, Cholesteryl cis-9-octadecenoate, Oleic acid cholesteryl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H78O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
651.10
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-142-1
Beilstein/REAXYS Number:
2343071
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)C(C1)=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI key
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
Application
Cholesteryl oleate was used to study the ability of silicone hydrogel contact lenses to absorb tear lipids, cholesterol and cholesterol esters. It was also used in the development of amperometric cholesterol biosensors.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol in plasma is present in an esterified form such as Cholesteryl oleate. The liver is a primary source of cholesteryl oleate that enriches the LDL particles when released into plasma. The secretion of lipoproteins enriched with cholesteryl oleate has close correlation with the pathogenesis of coronary artery atherosclerosis.
Preparation Note
Cholesteryl oleate yields a clear, colorless solution in chloroform at 100 mg/ml.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)