Přeskočit na
C8753
Cholesteryl arachidonate
≥95% (HPLC; detection at 205 nm), viscous liquid
Synonyma:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidonate, Cholesteryl eicosatetraenoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 290,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C47H76O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
673.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
5 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
form
viscous liquid
color
clear
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
IMXSFYNMSOULQS-SXXSVFILSA-N
Application
Cholesteryl arachidoante was oxidized and used to study the biological effects.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl arachidonate is a cholesterol ester found associated with the neutral core of low density lipoprotein. Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.[3] The enzyme acid cholesteryl ester hydrolase is responsible for the hydrolysis of cholesteryl esters; a defective enzyme can result in the formation of atherosclerotic lesions in humans.[4]
Preparation Note
Cholesteryl arachidonate is a clear, colorless viscous liquid in chloroform.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C9253C0289C2800
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)